Learn More
Mettler Toledo™ Fülllösungen für Elektroden
Artikelnummer. p-3640208 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Art der Fülllösung:
1 M KCl; 25 ml
FRISCOLYT-B
KCl gesättigt mit AgCl Gel; 25 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
ISE-Halbzelle der DX-Serie
Referenzelektrode
Packungsgröße:
25 Milliliter
Artikelnummer. 11917781
Marke: Mettler Toledo™ 51343181
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Zusammensetzung aus besonders hochwertigen Reagenzien gewährleistet ein optimales Leistungsverhalten.
  • Wässrige Lösung mit anorganischen und organischen Bestandteilen
  • Lieferung in Flaschen mit 25 ml (0.9 oz.) Füllvolumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,9 oz.
Kapazität (metrisch) 25 mL
Konzentration 1 mol/L
Zur Verwendung mit (Geräte) ISE-Halbzelle der DX-Serie
Art der Fülllösung 1 M KCl; 25 ml