Learn More
TRIS-Base (weiße Kristalle oder kristallines Pulver/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-28975
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10103203
Marke: Fisher BioReagents BP152500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für Verfahren der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophorese
DNase-, RNase- und Protease-frei.
Tris-Base ist eine Pufferkomponente für Verfahren der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophorese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris(hydroxymethyl)-aminomethan, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Extinktion Max. 0.05 AU bei 280 nm
Chemischer Name oder Material Tris-Base
Schmelzpunkt 168.5 °C
Siedepunkt 219 °C
Farbe Weiß
pH 10.4
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Menge 500 g
DNase DNase-frei
Zusammensetzung 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propandiol, Tris (Hydroxymethyl) Aminomethan, Tris Base, THAM, Trimethylol Aminomethan, Trometamol
Hinweise zur Reinheitsqualität Frei von DNase, RNase und Protease
Prozentgehaltsbereich ≥ 99.8 %
Identifizierung Test bestanden
Strukturformel H2NC(CH2OH)3
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease-frei
Merck Index 15, 9951
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) ≥ 99.8 %
Güte Molekularbiologie