Learn More
Thermo Scientific™ Labor-Kühlgeräte der ES Serie
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Laborkühlgeräten der ES Serie für die Universal-Lagerung im Labor.
1462.50 CHF
Spezifikation
Typ Allzweck-Kühlschrank
Temperaturbereich 1°C bis 11°C
Einschübe 3
Isolierung HFCKW-frei, FCKW-frei
Zertifizierung/Konformität CE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16617892
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
158R-AEV-TS
158 l EU
1462.50 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Laborkühlgeräten der ES Serie für die Universal-Lagerung im Labor.
Eigenschaften:
  • Integrierter Regler
  • Digitale Anzeige
  • Alarmgrenzwerte für Über- und Untertemperatur
  • Standard-Türschlösser
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Durchführungen
  • CE-Zeichen
Bestellinformationen:
Nur in Regionen mit 50 Hz erhältlich; nicht erhältlich in Nordamerika oder anderen 60 Hz-Regionen
Empfohlen für:
Universal-Lagerung im Labor
Spezifikation
Spezifikation
Allzweck-Kühlschrank
3
CE
Alarmanlage
230 V
1°C bis 11°C
HFCKW-frei, FCKW-frei
Digital
EU
50 Hz