missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FAM40B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 25163-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Product No. 17293-1-AP specifically recognizes the 96 kDa protein.
The function of this protein has not been specifically defined.Spezifikation
| FAM40B | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| STRIP2 | |
| FAM40B, KIAA1170, Protein FAM40B, STRIP2 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 320609, 57464 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.26 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8C9H6, Q9ULQ0 | |
| Strip2 | |
| FAM40B Fusion Protein Ag18230 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur