Learn More
FAM185A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20911-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840495
  • 351.68 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
FAM185A
Polyclonal
Unconjugated
FAM185A
FAM185A, Protein FAM185A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
222234
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8N0U4
FAM185A
FAM185A Fusion Protein Ag15041
150 μL