Learn More
FAM185A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20911-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16850495
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
FAM185A
Polyclonal
Unconjugated
FAM185A
FAM185A, Protein FAM185A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
222234
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8N0U4
FAM185A
FAM185A Fusion Protein Ag15041