Learn More
FAM127B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen FAM127B
Konzentration 0.36 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16879804
Unterlagen ansehen
Proteintech
20282-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16869804
Unterlagen ansehen
Proteintech
20282-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
FAM127B
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q9BWD3
26071, 66158, 679038
FAM127B Fusion Protein Ag13930
Primary
-20°C
RTL8A
0.36 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CXX1b, FAM127B, MAR8A, Protein FAM127B
Rtl8a
IgG
Antigen Affinity Chromatography