Learn More
Invitrogen™ FAM™ Dye-Labeled Anti-miR™ Negative Control #1
Artikelnummer. 10457684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10457684 5 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10457684 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM17012
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
FAM™ farbstoffmarkierte Anti-miR™ Negativkontrolle Nr. 1
Mit FAM™ Farbstoff–markierter synthetischer miRNA-Inhibitor für die funktionelle miRNA-Analyse. 5 nmol werden geliefert, gereinigt und können transfektiert werden. Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-Inhibitoren sind chemisch modifizierte, einsträngige Nukleinsäuren, die entwickelt wurden, um endogene microRNA (miRNA)-Moleküle zu binden und zu hemmen. Diese gebrauchsfertigen Inhibitoren können mithilfe von Transfektions- oder Elektroporationsparametern in Zellen eingeführt werden, die denen für siRNAs ähneln. Die mit FAM™ markierte Anti-miR™ Negativkontrolle Nr. 1 ist ein Anti-miR-Molekül mit zufälliger Sequenz, das ausgiebig in humanen Zelllinien und Geweben getestet wurde und nachweislich keine erkennbaren Auswirkungen auf die bekannten miRNA-Funktionen hat. Verwendung zur Überwachung der Transfektionseffizienz in Transfektionsexperimenten mit Anti-miR miRNA-Inhibitoren. Die Fluoreszenzmarkierung ermöglicht die direkte Beobachtung der zellulären Aufnahme, Verteilung und Lokalisierung der Kontrolle. Das Molekül ist am 5'-Ende markiert und hat die gleiche Oligonukleotid-Sequenz wie die nicht markierte Anti-miR™ miRNA-Inhibitor Negativkontrolle Nr. 1 (SKU #AM17010).
Zubehör:
Auch Anti-miR™ miRNA-Inhibitoren (SKU-Nr. AM17000 und Nr. AM17001) sind erhältlich. Um Ihre miRNA-Sequenz auszuwählen und die Bestellung aufzugeben, besuchen Sie bitte den GeneAssist™ miRNA-Arbeitsablauf-Builder. Cy™3 farbstoffmarkierte Anti-miR™ Negativkontrollen (SKU-Nr. AM17011) sind verfügbar. Das Pre-miR™ miRNA-Starterkit (SKU-Nr. AM1540) kann zur Optimierung der Transfektion von Pre-miR™ miRNA-Vorläufern verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Anti-miR™ miRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. Die Haltbarkeit ist für 1 Jahr garantiert, wenn es bei –20 °C getrocknet gelagert wird.
Regelungsart Negativkontrolle
RNAi Type miRNA-Inhibitor
Spezies Maus, Ratte, Mensch
Zur Verwendung mit (Anwendung) miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie Ambion, Anti-miR, FAM
Produkttyp miRNA-Inhibitor
Reinheit HPLC
Menge 5 nmol
Versandbedingung Trockeneis