Beschreibung
Zur Verwendung als sekundäre Röhre für Barcodierung auf automatisierten Analysatoren
- Made of Polypropylene
- Dimensions: 16 x 97mm
- Capacity: 5mL
- Screw Caps are sold separately (See 21-200-231, -232)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | White |
| Beschreibung | These are the screw caps for use with 5527 and 5527B False Bottom Tubes |
| Material | Polypropylene |
| Verpackung | 1500/Cs. |
| Produkttyp | False Bottom Tube |