Learn More
Falcon™ Deckel für Probenbecher, Polypropylen (VE=500Stck. )
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
:
Für Vacutainer der Größen 4.5 oz. oder 8 oz. (125 oder 220 ml)
Beschreibung
- 4-1/2 oz. oder 8 oz. (125 oder 220 ml) Größen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 20/Packung |
| Anzahl pro Karton | 500/Karton |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 4,5- oder 8 oz.-Probenbehälter |