Learn More
Beskrivning
- Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm.
- Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
- Reines Polystyrol, Kristallklasse
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Nicht-pyrogenisch
- Unbehandeltes Polystyrol, Standardgewebekultur (TC) und Corning™ PrimariaTM Oberflächenbehandlungen verfügbar
- Praktische, abziehbare Verpackung im medizinischen Stil für individuelle Produktpräsentation
- Einzelne Tabletts und gebrauchsfertig gestapelte (RS) Tabletts bestehen aus PET (Code 1) und sind recyclingfähig
- Falcon Mikrotiterplatten mit 96, 384, und 1536 Wells sind kompatibel mit Automatisierungssystemen und erfüllen die Norm ANSI/SBS für die Grundfläche von Mikrotiterplatten
Specifikationer
Specifikationer
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 0,34 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Bindungsart | TC-behandelt |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?