Beschreibung
Falcon Zellkultur-Einsatzplatten wurden speziell für die Verwendung mit Falcon oder Corning™ BioCoat™ Zellkultureinsätze verhindern Verdunstung und Kontamination durch unsachgemäßen Deckelverschluss.
In der Fütterungsposition ist der Pipettenzugang für die Flüssigkeitshandhabung auf der basolateralen Seite verbessert. Für zeitlich begrenzte Experimente können Reagenzien schnell und gleichmäßig hinzugefügt werden. Die Absaugung des Mediums aus dem Brunnen ist einfacher, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert wird.
In der Inkubationsposition bleiben die Falcon-Zellkultureinsätze in ihren Falcon-Begleitplattenvertiefungen fixiert. Das Medium kann nicht zwischen Einsatz und Schachtwand nach oben fließen. Der einzigartige Falcon-Deckel mit geringer Verdunstung verfügt über ein verschlungenes Luftkanalsystem, das Verdunstung und Kontamination reduziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyrol |
| Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
| Typ | Multiwell-Zellkulturplatte |
| Wellanzahl | 6 |
| Anzahl pro Karton | 4/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |