Beschreibung
- Sterile Einwegbehälter aus Polypropylen gewährleisten die sichere Aufbewahrung der Proben.
- Erhältlich in der Größe 4 1/2 oz. (110 ml) und 8 oz. (220 ml) Größen, sowohl mit als auch ohne passenden Deckel
- Mit integrierten Graduierungen für einfaches Messen
- Mit Skala in Unzen und Millilitern für praktische, zeitsparende Einwegbehälter zur Sammlung, zum Transport und zur Lagerung einer Vielzahl von Proben.
- Inert und chemisch beständig gegenüber gängigen Laborreagenzien bei Raumtemperatur
Merkmale
Steril- 4 1/4 oz.-Teilung von 1/2 oz. bis 4 1/2 oz. in 1/4 oz.-Schritten und von 20 ml bis 110 ml in 10 ml-Schritten
- Die Größe 8 oz. wurde von 1/4 oz. bis 8 oz. in 1/4 oz.-Schritten und von 20 ml bis 220 ml in 10 ml-Schritten abgestuft.
Spezifikation
Spezifikation
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 110 mL |
| Anzahl pro Karton | 100/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |