Learn More
Falcon™ Sterile Probenbehälter
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
110 mL
220 mL
Closure Included:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Graduiert
- Mit oder ohne Deckel; einzeln verpackt oder in Großpackung
- Probenbehälter für Sammlung, Aufbewahrung und Transport
Spezifikation
Spezifikation
| Closure Included | Nein |
| Graduated | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 220 mL |
| Anzahl pro Karton | 500/Karton |
| Anzahl pro Packung | 20/Packung |