Learn More
Falcon™ Filter für Pipettierhilfen aus hydrophobem PVDF
Hydrophobe PTFE-Ersatzscheibenfilter
Marke:  Falcon™ 357472
Additional Details : Gewicht : 0.12600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15329840
  • 47.04 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Auswahl aus Filtergrößen von 0.2 μm oder 0.4 μm
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
Serologische Pipette
5/Karton
0,2 μm
Zur Verwendung mit einer Pipettierhilfe