Learn More
Falcon™ Platten für Gewebekulturen
Click to view available options
Produkttyp:
Mikrotiterplatte
Zellkultur-Platte
Arbeitsvolumen (metrisch):
1,5 bis 2,2 ml
370 ml
Beschreibung
Erhältlich mit Gewebekultur behandelten und unbehandelten Oberflächen.Aus kristallklarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit.
- Auswahl zwischen gewebekulturbehandelter und unbehandelter Oberfläche
- Unbehandelte Wachstumsfläche ist hydrophober als gewebekulturbehandelte Oberfläche und gleicht eher einer Petrischale für die Bakteriologie.
- Gammasterilisiert
- Deckel ermöglicht Stapeln auf dem Arbeitstisch oder im Inkubator.
- Alle Platten (außer 08-772-2A und 08-772-16) sind mit einem patentierten „Labyrinth“-Deckel ausgestattet, durch den die Verdunstung von Medien aus den Wells und die Kontaminationsgefahr vermindert werden.
- Tiefe Umrandung und gezahnte Kanten bieten eine bessere Griffigkeit beim Umgang mit der Platte.
- Aufgrund der hervorragenden optischen Durchsichtigkeit ist eine Sichtbarkeit aller Zellen-Monolayer gegeben.
- Schnelle Kennzeichnung auf matten Beschriftungsflächen an den Enden
- Alle Platten und Deckel sind sowohl für die manuelle als auch für die automatische Handhabung geeignet.
Bestellinformation
In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt. Einzeln verpackt in wiederverwertbaren PET-Tabletts in Packungen mit 50 Stück; oder in Großpackungen mit Deckeln, entweder in Beuteln mit sechs Stück, 36 pro Packung, oder in Beuteln mit fünf (96-Well-Platten), 50 pro Packung.
Spezifikation
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0.32 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | 1 Packungen, 50 Kartons |
Bindungsart | TC-behandelt |
Farbe | Transparent |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |