Learn More
Falcon™ Zufuhrtablett für FluoroBlok™ HTS 24-Well-Multiwellplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10192891 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Wellanzahl:
24
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10192891
Marke: Falcon™ 351186
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zellmedienschale aus Polystyrol für die Zuführung von zellbasierten Assays.
  • Zellmedienschale aus Polystyrol für die Zuführung von zellbasierten Assays
Anwendungen
  • Einmal verwendbare, automatisierungsfreundliche Plattform für membranbasierte Zell-Assays 
  • Das Zufuhrtablett ist kompatibel mit den gängigen Hochdurchsatz-Automatisierungssystemen zur Medikamentenentwicklung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Typ Einsatzsystem
Wellanzahl 24
Zur Verwendung mit (Geräte) FluoroBlok™ HTS 24-Well Multiwellplatten, Falcon™ 24-Well Multiwellplatten
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 5/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Porengröße Nicht anwendbar
Menge 5/Packung
Lagerungsbedingungen Bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Stützmembran Polyethylen-Terephthalat