Learn More
Logistik Unicorp™ Faithful Laborkittel aus Polyester/Baumwolle, weiß
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
124 cm
132cm
Beschreibung
- Contoured fit ladies' coat;
- Two lower patch pockets
- Breast pocket
- Concealed stud-fastened front
- Stud-fastened cuffs
- Not CE marked
Spezifikation
Typ | Laborkittel |
Material | Polycotton |
Farbe | White |
Größe (metrisch) Brustkorb | 124 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zur allgemeinen Laborsicherheit verwendet |
Enthält | Zwei untere aufgesetzte Taschen, Brusttasche, verdeckte Druckknopfleiste vorne, Bündchen mit Druckknopf |
Gewicht (metrisch) | 245 g/m2 |