Learn More
Logistik Unicorp™ Faithful Laborkittel aus 65 % Polyester/35 % Baumwolle, weiß
Protect those working in the lab with a Logistik Unicorp™ Faithful White Color 65% Polyester/35% Cotton Lab Coat. The white coat comes in four unisex sizes, is not CE marked and conforms to Howie report guidelines.
Marke: Logistik Unicorp™ CS849WHXL
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Conforms to Howie report guidelines
- Side fastening
- Stainless steel stud fastening at wrist
- Four unisex sizes
- Polyester cotton;
- Not CE marked
Spezifikation
Laborkittel | |
3 | |
Zwei Seitentaschen, nickelfreie Druckknöpfe an der Vorderseite mit Überschlag, Bündchen mit Druckknopf |
White | |
116 cm | |
270 g/m2 |