Learn More
Logistik Unicorp™ Faithful Laborkittel aus 100 % Baumwolle, weiß
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
116 cm
Beschreibung
- Conforms to Howie report guidelines
- Side fastening
- Stainless steel stud fastening at wrist
- Four unisex sizes
- Cotton
- Not CE marked
Spezifikation
Typ | Laborkittel |
Größe (metrisch) Brustkorb | 116 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zur allgemeinen Laborsicherheit verwendet |
Enthält | Zwei Hüfttaschen, zwei offene aufgesetzte Taschen, eine extra-tiefe Tasche mit Patte und Druckknopf, paneelierte Rückseite mit seitlicher Naht mit Schlitz |