Learn More
Logistik Unicorp™ Faithful Laborkittel aus 65 % Polyester/35 % Baumwolle, königsblau
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
96 cm
100 cm
132 cm
Beschreibung
- Poly/cotton blend
- Concealed stud front
- One breast pocket
- Two lower patch pockets
- Center back vent
- 245gm
- Not CE marked
Spezifikation
Produkttyp | Laborkittel |
Größe (metrisch) Brustkorb | 100 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zur allgemeinen Laborsicherheit verwendet |
Enthält | Eine Brusttasche, zwei untere aufgesetzte Taschen, Rückenmittelnaht mit Schlitz |
Gewicht (metrisch) | 245 g/m2 |