Learn More
Fadolmidine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fadolmidine Hydrochloride |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H14N2O.ClH/c16-12-4-3-9-1-2-10(13(9)6-12)5-11-7-14-8-15-11;/h3-4,6-8,10,16H,1-2,5H2,(H,14,15);1H |
| Formelmasse | 250.0873 |