missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Factor IX Antibody (044), HRP , Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-89907H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Factor IX Monoclonal antibody specifically detects Factor IX in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
Spezifikation
| Factor IX | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| Christmas factor, coagulation factor IX, EC 3.4.21, EC 3.4.21.22, factor 9, FIX, HEMB, MGC129641, MGC129642, plasma thromboplastic component, Plasma thromboplastin component, PTC | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Factor IX (AAB59620.1; Met1-Thr461). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 044 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 2158 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur