Learn More
Tork Facial Tissue Dispenser
Artikelnummer. 31908327 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Facial Tissue
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
31908327 Facial Tissue 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908327 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 270023
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
One-at-a-time tissue dispenser features a modern design with a smooth surface and clean lines to fit perfectly in washrooms
  • Slim tissue dispenser can be mounted on a wall or counter.
  • One-at-a-time dispensing improves washroom hygiene. Guests only touch the tissues that they take.
  • Smooth, white surfaces are easy to clean reducing maintenance time.
  • Modern design allows the tissue box to be completely hidden from view.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Facial Tissue Dispenser
Farbe White
Alternate Part Number 7310791226903
Abmessungen (L x B x H) 595 x 275 x 210 mm
Länge (angloamerikanisch) 5.551 in.
Länge (metrisch) 141 mm
Breite (angloamerikanisch) 10.23 in.
Breite (metrisch) 260 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2.48 in.
Höhe (metrisch) 63 mm
Aufnahmevermögen Facial Tissue
Material Plastic
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Open Top
Modell Standard
Menge 12
Sterilität Non-sterile