Learn More
uvex Faceguard für Hypervision-PC/CA, frei
Artikelnummer. 31751178 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonat
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lens Material Packungsgröße
31751178 Polycarbonat 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31751178 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9321318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.83 CHF
    16.98 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.85 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Faceguard-Modell 9321318
  • Als schützender Gesichtsschutz konzipiert, der mit Hypervision PC/CA-Systemen kompatibel ist, sorgt dieses Zubehör dafür, dass die Schutzbrille geschützt, zugänglich und bequem aufbewahrt bleibt, wenn sie nicht genutzt wird, unterstützt von einer Reihe praktischer Sicherheitszubehörteile wie Kabeln und Hüllen für den organisierten Arbeitsplatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Kratzfest, Stoßfest, Beschlagfrei
Linsenfärbung Keine
Material Kunststoff
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz UV400.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar