Learn More
3M™ Gesichtsmaske V4HK
205.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Rahmenfarbe: Transparent
Beschreibung
- Klarsichtvisier aus Polycarbonat
- Stärke: 1,2 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
- Gesichtsmasken sind für den Einsatz mit 3M Schutzhelmen vorgesehen
- Das Visier erfüllt die Anforderungen an Schutzschirme gegen geringe Energieeinwirkung
- Visier der optischen Klasse 1, geringe Energieeinwirkung, F
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung , EN 166, EN 166, EN166:1995 |
Dicke (metrisch) | 1,2 mm |
Beschreibung | Kurzer Peak |
Rahmenfarbe | Transparent |
Gewicht (metrisch) | 180 g |
Material | Polycarbonat |