Beschreibung
- Klarsichtvisier aus Polycarbonat
- Stärke: 1,0 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
- Gesichtsmasken sind für den Einsatz mit 3M Schutzhelmen vorgesehen
- Das Visier erfüllt die Anforderungen an Schutzschirme gegen geringe Energieeinwirkung
- Visier der optischen Klasse 1, geringe Energieeinwirkung, F
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung , EN 166, EN 166, EN166:1995 |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Beschreibung | Kurzer Peak |
| Rahmenfarbe | Durchsichtig |
| Gewicht (metrisch) | 110 g |
| Material | Polycarbonat |