Learn More
Nitritex™ Schutzanzüge aus Stoff, mit Kapuze
Beschreibung
- Fusselarm und aus strapazierfähigem CleanToug™-Material
- Daumenschlaufen für sicheren Halt
- Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckung
- Elastische Haube, Rücken, Bündchen und Knöchel
- Getestet mit Permeationssta
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | L |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Haubenausführung | Elastisch |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Mehr anzeigen |