Learn More
FABP4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen FABP4
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850714
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12802-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840714
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12802-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FABP4 belongs to the fatty acid binding protein (FABP) family. FABPs contribute to the transport of fatty acids and other lipids in various cellular pathways. FABP4 is expressed in adipocytes, macrophages, monocyte-derived dendritic cells, and myoepithelial cells. It delivers long-chain fatty acids and retinoic acid to their cognate receptors in the nucleus.
Spezifikation
Spezifikation
FABP4
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P04117, P15090, P70623
11770, 2167, 79451
FABP4 Fusion Protein Ag3912
Primary
-20°C
FABP4
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
A FABP, AFABP, ALBP, aP2, FABP4, Fatty acid binding protein 4
Fabp4
IgG
Antigen Affinity Chromatography