Learn More
Sino Biological™ FABP2 rekombinantes humanes Protein, His-Markierung
Aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die humanes FABP2 (Met 1-Asp 132) kodiert und am C-Terminus mit dem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Sino Biological™ 10130H08E5
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15274705
  • 94.10 CHF / 5 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
Spezifikation
Spezifikation
Lyophilisiert
16.6 kd
5 μ g
−20 °C
Fettsäure bindendes Protein 2, Darm
Assay-Standard
E. coli
His-Tag
2169
≥95 % von SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
FABP2
Weitere Proteine
FABP2, rekombinantes humanes Protein