Learn More
FABP1 (L-FABP) rekombinantes humanes Protein, N-His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die humanes FABP1 (Ser 2-Ile 127) kodiert und am N-Terminus mit dem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 12353H07E50
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15265895
  • 199.00 CHF / 50 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rezeptur: 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert: 8.3, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween80
Spezifikation
Spezifikation
Analyse von Proteinstuktur und Verwendung für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie
2168
≥90 % von SDS-PAGE
Human
Fettsäure bindendes Protein 1, Leber
Assay-Standard
E. coli
His-Tag
Lyophilisiert
15.6 kd
50 μ g
Volle Länge, rekombinant
FABP1
Weitere Proteine
FABP1 (L-FABP) rekombinantes humanes Protein