Learn More
Invitrogen™ FABP-3 Human ELISA Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ BMS2263TEN
Additional Details : Gewicht : 1.90000kg
Beschreibung
Der Human FABP-3-ELISA quantifiziert Hu FABP-3 in Humanserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu FABP-3.
Verfahrensprinzip
Der Human FABP-3-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-verbundener Immunosorbent-Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich wird durch den Zusatz des zweiten Antikörpers (Detektor) gebildet, der an ein anderes Epitop des Capture-Antikörpers gebunden ist. Ein konjugiertes Enzym wurde in den Assay integriert. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Strenge Validierung
Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Gehäuse P05413 | |
26,88 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
2170 | |
6,2% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Standard (2 Fläschchen), Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer (Wash Buffer), Chromagen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 x 10 Tests | |
Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Zelllysat, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Human | |
4 h |
156.3-5000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand, Zelllysate | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
FABP3 | |
3,9% | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |