missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
F4/80 Antigen Rat, V450, Clone: BM8.1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
203.00 CHF - 444.00 CHF
Spezifikation
Antigen | F4/80 Antigen |
---|---|
Klon | BM8.1 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962368
|
EnquireBio
QAB68-V450-25UG |
25 μg |
203.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952368
|
EnquireBio
QAB68-V450-100UG |
100 μg |
444.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
F4/80 Antigen | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
13733 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
BM8.1 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
XP_006523664 | |
Adgre1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |