Learn More
F4/80 Antigen Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: BM8.1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB68-PCP55-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962358
  • 407.40 CHF / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 05-11-2021
Spezifikation
F4/80 Antigen
BM8.1
PerCP-Cyanine5.5
XP_006523664
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
13733
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Adgre1
IgG2b kappa
100 μg
Store at 2-4°C.