Learn More
F4/80 Antigen Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: BM8.1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 458.00 CHF
Spezifikation
Antigen | F4/80 Antigen |
---|---|
Klon | BM8.1 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972358
|
EnquireBio
QAB68-PCP55-25ug |
25 μg |
234.00 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15962358
|
EnquireBio
QAB68-PCP55-100ug |
100 μg |
458.00 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
F4/80 Antigen | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
13733 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
BM8.1 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
XP_006523664 | |
Adgre1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
F4/80 Antigen Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: BM8.1, enQuireBio™