Learn More
F4/80 Antigen Rat, Biotin, Clone: BM8.1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB68-B-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15912358
  • 82.05 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
F4/80 Antigen
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Adgre1
Protein A/G Purified
RUO
13733
IgG2b κ
Flow Cytometry
BM8.1
Biotin
XP_006523664
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.