Learn More
Motic™ Mikroskop der F11-Serie
Beschreibung
- Das hervorragende optische System nach DIN und die Präzisionsfertigung gewährleisten, dass alle Mikroskope parzentrisch und parfokal sind und helle und scharfe Bilder liefern.
- DIN-Achromatische Objektive 4X, 10X und 40X.
- Grob- und Feinfokussierung.
- LED-Beleuchtung mit Kabel.
- Dual-View-Mikroskop erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kondensatortyp | Fokussierbarer Kondensor, 1.25 n.A., mit Irisblende |
| Beschreibung | Grob- und Feinfokussiersystem mit Spannungseinstellung. |
| Eyepiece | WF 10X/18 mm, mit Zeiger, arretierbar |
| Kopfausführung | Monokular, 45° Schräg, 360° Rotierend |
| Beleuchtungsart | LED mit Intensitätskontrolle |
| Vergrößerungsleistung | 4X, 10X, 40XS |
| Modell | F-1115-LED-Mikroskop |
| Objektivausführung | DIN Achromatisch |
| Enthält | Objekttisch: 120 x 110 mm, einfacher Objekttisch mit Probenklemmen. Staubschutzabdeckung. |
| Objektivrevolver | Vierfach drehbarer Objektivrevolver mit Klick-Stopp. |
| Mehr anzeigen |