Learn More
Motic™ Mikroskop der F11-Serie
Die Serie mit grundlegenden biologischen Mikroskopen setzt den Standard für den Unterricht in der Sekundarstufe. Das Mikroskop der Serie Motic™ F11 vereint die am häufigsten gewünschten Eigenschaften von Mikroskopen, wie robuste Metallkonstruktion, Metallfokussierung und abschließbare Komponenten zum Schutz der Schüler.
Marke: Motic™ PF5041B201
Beschreibung
- Das hervorragende optische System nach DIN und die Präzisionsfertigung gewährleisten, dass alle Mikroskope parzentrisch und parfokal sind und helle und scharfe Bilder liefern.
- DIN-Achromatische Objektive 4X, 10X und 40X.
- Grob- und Feinfokussierung.
- LED-Beleuchtung mit Kabel.
- Dual-View-Mikroskop erhältlich.
Spezifikation
Integrierter Kondensor, 0.65 n.A., mit Irisblende und Filterhalter. | |
WF10X/18 mm mit Zeiger, verriegelbar | |
LED mit Intensitätskontrolle | |
F-1110-LED-Mikroskop | |
Objekttisch: 120 x 110 mm, einfacher Objekttisch mit Probenklemmen. Staubschutzabdeckung. | |
Finites optisches System,160 mm | |
3,1 kg |
Grob- und Feinfokussiersystem mit Spannungseinstellung. | |
Monokular, 45° geneigt, 360° drehbar. | |
4X, 10X, 40XS | |
DIN Achromatisch | |
Vierfach drehbarer Objektivrevolver mit Klick-Stopp. | |
185 x 140 x 375 mm | |
240 V (CE) |