Learn More
Ezetimib Mikromol™
Artikelnummer. 17952636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17952636 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17952636 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0935.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ezetimib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ezetimibe
CAS 163222-33-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ezetimibe
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C24 H21 F2 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R,4S)-, (-)-Sch 58235, 1-(4-Fluorophenyl)-3(R)-[3-(4-fluorophenyl)-3(S)-hydroxypropyl]-4(S)-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one, Ezedoc, Ezentia, Ezetimibe, Ezetrol, Ezta, Sch 58235, Zetia
InChI-Formel InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1
SMILES O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4
IUPAC-Name (3R,4S)-1-(4-Fluorphenyl)-3-[(3S)-3-(4-Fluorphenyl)-3-Hydroxypropyl]-4-(4-Hydroxyphenyl)azetidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 409.43
Menge 250 mg
Formelmasse 409,1489 g/mol