Learn More
Leica Microsystems STEREOMICROSCOPE EZ4 13 TO 56X 56X
Artikelnummer. 11944429
Ansicht ändern
Click to view available options
Zoombereich:
4.4:1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zoombereich Packungsgröße
11944429 4.4:1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11944429 Lieferant Leica Microsystems Lieferanten-Nr. 10447198
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Diese Mikroskope eignen sich für Universitäts- und Hochschulkurse im Bereich Biologie, Anatomie und Chemie. Leica™ EZ4 Stereomikroskope für die Ausbildung gewährleisten dank ihres 7-Wege-LED-Beleuchtungssystems für Auflicht, Schräglicht und Durchlicht eine hochwertige Beleuchtung und Kontrast in jeder Anwendung.
  • Zoombereich 4.4:1
  • Für alle Qualitätssicherungsfunktionen, inklusive digitaler Dokumentation (Leica EZ4D) und Messungen (Leica EZ4, optionale Okularauswahl)
  • Hohe Bildqualität, Farb- und Detailtreue
  • Ideales Trainingsgerät zum Üben von Montage- und Vorbereitungsverfahren
  • Dimmbares Power-LED-Beleuchtungssystem für irisierendes und Durchlicht
  • Einzigartige Leica Drei-Wege-Auflichttechnologie
  • Präzise Zoom- und Fokussiersysteme für exakte Steuerung (nur EZ4D):
  • CMOS-Sensor mit 3 Megapixel
  • USB-2.0-Anschluss für Bilddatentransfer oder Live-Bild auf Ihren PC
  • Analoger Videoausgang zum Anschluss an Videoprojektor, Fernseher, VCR usw.
  • Integrierter SD-Karteneinschub
  • 128 MB-Karte im Lieferumfang enthalten
  • Freie LAS EZ-Software im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, CSA
Höhe (metrisch) 371 mm
Spannung 230 V
Breite (metrisch) 181 mm
Vergrößerungsleistung 56 x
Länge (metrisch) 225 mm
Zoombereich 4.4:1
Gewicht (metrisch) 3,8 kg
Abmessungen (L x B x H) 225 x 181 x 371 mm
Abmessungen (L x B) 225 x 181 mm
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Produkttyp Stereomikroskop
Beleuchtungsart Reflektiert/übertragen
Frequenz 50/60 Hz
Eyepiece 16X
Menge Je 1