Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ TFPA-PEG3-Biotin
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link TFPA-PEG3-Biotin ist ein effizientes, photoaktivierbares Reagenz auf der Basis von Tetrafluorphenylazid für die Biotinylierung , und enthält einen 3 Einheiten langen Polyethylenglycol(PEG)-Spacerarm.
Leistungsmerkmale:
- Idealer photoreaktiver Biotin-Kennzeichnungsagent, der den effizienten Tetraflorophenylazid(TFPA)-Anteil enthält
- Fluoriertes Arylazid wird in aktive Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen (C-H) oder ungesättigte Kohlenstoffketten mit höherer Effizienz als nicht fluorierte Arylazide eingesetzt
- Der hydrophile Spacer aus Polyethylenglycol (PEG) trägt zur Verbesserung der Löslichkeit des markierten Proteins bei
- Flexible, nicht immunogene PEG-Spacer führen zu einer reduzierten Tendenz des markierten Proteins oder Peptids, in Lösungen zu aggregieren
- Die Photoaktivierung erfolgt mit einer im Bereich von 300 bis 370 nm (optimal 320 nm) strahlenden UV-Lampe
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | TFPA-PEG3-Biotin |
| Menge | 25 mg |
| Inhalt und Lagerung | Trocken lagern bei 4 °C. Versand bei Umgebungstemperatur. |
| Produktlinie | EZ-Link |
| Zellpermeabilität | Membrangängig |
| Chemische Reaktivität | Lichtaktiviert |
| Reaktiver Teil | Aryl-Azid |
| Löslichkeit | DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid) |
| Marker oder Farbstoff | Biotin |
| Abstandshalter | Extra lang, pegyliert |
| Mehr anzeigen |