Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ TFP Ester-PEG4-DBCO
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
10 x 1 mg
Packungsgröße:
10 Stück
25 Milligramm
Beschreibung
- Ein aminreaktiver heterobifunktionaler Crosslinker, der eine Dibenzylcyclooctyn(DBCO)-Gruppe für Anwendungen der Click-Chemie ohne Kupfer enthält
- Mit dem Crosslinker lassen sich verschiedene aminhaltige Moleküle wie Proteine, Biomoleküle oder kleine Moleküle markieren
- Nach dem Markieren eines Proteins bzw. (Bio-)Moleküls mit DBCO kann es eine kupferfreie Azid-Alkyn-Cycloadditionsreaktion durchlaufen, die eine stabile Triazol-Verbindung mit einem mit Azid markierten Kopplungspartner bildet
- Kann zum Erzeugen verschiedener Konjugate mit der biorthogonalen Kopplung zwischen einem Alkye und Azid zu erzeugen (gesondert erhältlich) verwendet werden
- Kopplung bzw. Vernetzung erfolgen in der Regel in zwei Schritten
- Zunächst wird ein protein- oder aminhaltiges Molekül mit einer DBCO-Gruppe markiert und überschüssiger Crosslinker entfernt
- Dann wird ein (unabhängig vorbereiteter) azidhaltiger Anteil in das gleiche System wie das des DBCO-Anteils eingeführt
- Die Markierung erfolgt unter biologischen Bedingungen ohne die Einführung zusätzlicher Reagenzien wie z. B. eines Kupferkatalysators
- Das Reagenz löst sich leicht in wassermischbaren Lösungsmitteln zur Verdünnung in wässrigen Reaktionsgemische auf
- TFP-Ester sind hydrolytisch stabiler als die NHS-Ester
Spezifikation
Spezifikation
| Chemische Reaktivität | Amin-Azid |
| Cleavable | Nein |
| Beschreibung | TFP-Ester-PEG4-DBCO |
| Molekulargewicht | 714,7 |
| PEGyliert | Ja |
| Länge des Spacer-Arms | 17,9 Å |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. |
| Zellpermeabilität | Nicht ermittelt |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Produktlinie | EZ-Link No-Weigh |
| Mehr anzeigen |