Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ TFP Ester-PEG4-DBCO
Artikelnummer. 17514346 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
10 x 1 mg
Packungsgröße:
10 Stück
25 Milligramm
Artikelnummer. 17514346
Marke: Thermo Scientific™ C20039
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein aminreaktiver heterobifunktionaler Crosslinker, der eine Dibenzylcyclooctyn(DBCO)-Gruppe für Anwendungen der Click-Chemie ohne Kupfer enthält. Mit dem Crosslinker lassen sich verschiedene aminhaltige Moleküle wie Proteine, Biomoleküle oder kleine Moleküle markieren.
  • Ein aminreaktiver heterobifunktionaler Crosslinker, der eine Dibenzylcyclooctyn(DBCO)-Gruppe für Anwendungen der Click-Chemie ohne Kupfer enthält
  • Mit dem Crosslinker lassen sich verschiedene aminhaltige Moleküle wie Proteine, Biomoleküle oder kleine Moleküle markieren
  • Nach dem Markieren eines Proteins bzw. (Bio-)Moleküls mit DBCO kann es eine kupferfreie Azid-Alkyn-Cycloadditionsreaktion durchlaufen, die eine stabile Triazol-Verbindung mit einem mit Azid markierten Kopplungspartner bildet
  • Kann zum Erzeugen verschiedener Konjugate mit der biorthogonalen Kopplung zwischen einem Alkye und Azid zu erzeugen (gesondert erhältlich) verwendet werden
  • Kopplung bzw. Vernetzung erfolgen in der Regel in zwei Schritten
    • Zunächst wird ein protein- oder aminhaltiges Molekül mit einer DBCO-Gruppe markiert und überschüssiger Crosslinker entfernt
    • Dann wird ein (unabhängig vorbereiteter) azidhaltiger Anteil in das gleiche System wie das des DBCO-Anteils eingeführt
    • Die Markierung erfolgt unter biologischen Bedingungen ohne die Einführung zusätzlicher Reagenzien wie z. B. eines Kupferkatalysators
  • Das Reagenz löst sich leicht in wassermischbaren Lösungsmitteln zur Verdünnung in wässrigen Reaktionsgemische auf
  • TFP-Ester sind hydrolytisch stabiler als die NHS-Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Azid
Cleavable Nein
Beschreibung TFP-Ester-PEG4-DBCO
Molekulargewicht 714,7
PEGyliert Ja
Länge des Spacer-Arms 17,9 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern.
Zellpermeabilität Nicht ermittelt
Versandbedingung Nasseis
Produktlinie EZ-Link No-Weigh
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil TFP-Ester, DBCO
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Fest
Menge 25 mg
Löslichkeit DMF, DMSO
Format Standard, Einmalgebrauch
Wasserlöslich Nein
Produkttyp Vernetzer