Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, No Weigh Format
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin im No-Weigh™ Format ist ein wasserlösliches NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz, dessen Spacerarm eine spaltbare Disulfid-Bindung für die reversible Markierung von Proteinen und primären Aminen an Zelloberflächen enthält.
Marke:  Thermo Scientific™ 21328
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10361554
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin ermöglicht die einfache und effiziente Biotin-Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Biomolekülen in Lösung.
Leistungsmerkmale:
  • Aufspaltbares Analog von Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Kann Biotin-Markierungen entfernen, indem es die Bindung zwischen Spacer und Disulfid mit Reduktionsmitteln wie DTT aufspaltet
  • Ideal für Experimente zur Affinitätsaufreinigung, bei denen eine effiziente Elution von immobilisierten Avidin-Supporten erforderlich ist (Aufspaltung von Disulfid-Bindungen zur Freisetzung von Proteinen)
  • Der lange Spacerarm reduziert sterische Hindernisse für Bindungsinteraktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Sulfo-NHS-Biotin-Ester mit einem Ethyl-1,3-Dithioproprionat-Spacer
Nein
24.3
8 Anwendungen zur Markierung von insgesamt 88 mg IgG unter typischen Bedingungen
Amin
EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin, ungewogen
606.69
Nein
8 x 1 mg
-20 °C, geschützt vor Feuchtigkeit
Water
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, No Weigh Format > 8 x 1 mg, No-Weigh-Format