Description
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin ermöglicht die einfache und effiziente Biotin-Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Biomolekülen in Lösung.
Leistungsmerkmale:
- Aufspaltbares Analog von Sulfo-NHS-LC-Biotin
- Kann Biotin-Markierungen entfernen, indem es die Bindung zwischen Spacer und Disulfid mit Reduktionsmitteln wie DTT aufspaltet
- Ideal für Experimente zur Affinitätsaufreinigung, bei denen eine effiziente Elution von immobilisierten Avidin-Supporten erforderlich ist (Aufspaltung von Disulfid-Bindungen zur Freisetzung von Proteinen)
- Der lange Spacerarm reduziert sterische Hindernisse für Bindungsinteraktionen
Specifications
Specifications
| Beschreibung | EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotinylierungs-Kit |
| Produkttyp | Sulfo-NHS-SS Biotinylierungskit |
| Menge | 10 Reaktionen |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: 10 Markierungsreaktionen, jeweils mit 1 bis 10 mg Antikörper • EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin, 25 mg • PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung • Zeba Spin Entsalzungssäulen (7 K MWCO), 5 ml, 10 Säulen • HABA-Lösung, 1 ml • Avidin, 10 mg Avidin bei -20 °C lagern Biotin-Reagenz getrocknet bei 4 °C lagern Die restlichen Kit-Komponenten bei 4 °C lagern. |
| Kennzeichnungsmaßstab | 1 bis 10 mg |
| Produktlinie | EZ-Link |
| Löslichkeit | Wasser |
| Marker oder Farbstoff | Biotin |
| Labeling Target | Antikörper, Proteine |
Safety and Handling
Product Identifier
- EZ-Link Sulfo NHS-SS Biotinylation Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: disodium hydrogenorthophosphate sodium chloride