Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Micro Sulfo-NHS-LC-Biotinylation Kit
Artikelnummer. 10045833 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
8 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10045833 8 Reaktionen 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10045833 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21935
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Biotinylisierung von Proteinaminen (z. B. von Lysinen) mit diesem sehr beliebten mittellangen (22,4 A) wasserlöslichen NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz zur Antikörper- und Zelloberflächenmarkierung.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin ist ein wasserlösliches Biotinylierungsreagenz von mittlerer Länge für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen.
Besondere Merkmale:
  • Wasserlösliches Analogon von NHS-LC-Biotin
  • Reagiert mit primären Aminen bei pH-Wert 7 bis 9 in nicht Amin-haltigen Puffern wie Borat-, Carbonat- oder Phosphatpuffern
  • Die nNegative Ladung der -SO3-Gruppe hält die Biotinylierung an der Zelloberfläche
  • Erzeugt eine Amidbindung
US-Patente 5.892.628 und 5.872.261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beschreibung EZ-Link Micro Sulfo-NHS-LC-Biotinylation Kit
Produkttyp Micro Sulfo-NHS-LC-Biotinylierungskit
Menge 8 Reaktionen
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 8 Markierungsreaktionen mit jeweils 0,05 – 0,2 mg Antikörper
• EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin, 8 x 1 mg
• PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung
• Zeba Spin-Entsalzungsäulen (7K MWCO), 2 ml, 10 Säulen
Biotin-Reagenz bei -20 °C lagern. Die restlichen Kit-Komponenten bei 4 °C lagern.
Kennzeichnungsmaßstab 100 μg
Produktlinie EZ-Link
Löslichkeit Wasser
Marker oder Farbstoff Biotin
Labeling Target Antikörper, Proteine
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.