Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin- und Markierungs-Kits
Artikelnummer. 10773495 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
8 x 1 mg
Packungsgröße:
8 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10773495 8 x 1 mg 8 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10773495 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21326
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biotinylisierung von Proteinaminen (z. B. von Lysinen) mit unserem kürzesten (13,5 A), wasserlöslichen NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz zur Antikörper- oder Zelloberflächenmarkierung.
Markieren Sie Antikörper, Proteine und andere Moleküle, die primäre Amine haben, mit Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, einem kurzkettigen, wasserlöslichen Biotinylierungsreagenz.
Leistungsmerkmale:
  • Kürzerer Spacerarm als bei Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Reagiert mit primären Aminen bei pH-Wert 7 bis 9 in nicht aminhaltigen Puffern wie Borat-, Carbonat- oder Phosphatpuffern
  • Negative Ladung von -SO3 hält die Biotinylierung lokalisiert an der Zelloberfläche, sodass das Reagenz nicht durch die Zellmembran diffundieren kann
  • Die Wasserlöslichkeit macht schädliche organische Lösungsmittel überflüssig
US-Patente 5.892.628 und 5.872.261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spaltbar Nein
Beschreibung EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, ungewogen
Zusammensetzung Sulfo-NHS-Biotin-Ester
Molekulargewicht 443.43
Permeable Membran Nein
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 13.5
Menge 8 x 1 mg
Ausreichend für 8 Anwendungen zur Markierung von insgesamt 120 mg IgG unter typischen Bedingungen
Inhalt und Lagerung -20 °C mit Trockenmittel
Chemische Reaktivität Amin
Löslichkeit Water