Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Micro NHS-PEG4-Biotinylation Kit
Artikelnummer. 10015883 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Kit für 8 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10015883 Kit für 8 Reaktionen 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10015883 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21955
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biotinylisierung von Proteinaminen und Maximierung der Löslichkeit von Proteinen mit diesem langen (29,0 A) NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz mit einem pegylierten, wasserlöslichen Spacerarm.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG4;-Biotin ist ein pegyliertes, wasserlösliches Reagenz für die einfache und effiziente Biotin-Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Makromolekülen.
Leistungsmerkmale:
  • Wasserlöslicher Polyethylenglycol (PEG)-Spacerarm erhöht die Löslichkeit des markierten Proteins
  • Verhindert die Aggregation von Antikörpern besser als Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Markiert N-Terminus- oder Lysinreste in weniger als 1 Stunde
  • Die Thermo Scientific No-Weigh-Verpackung (8 x 2 mg) spart Zeit, bewahrt die Reagenzaktivität und verhindert Kreuzkontaminationen zwischen den Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung EZ-Link Micro NHS-PEG4-Biotinylierungskit
Produkttyp Micro NHS-PEG4-Biotinylisierungskit
Menge Kit für 8 Reaktionen
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 8 Markierungsreaktionen, jeweils mit 0,05 bis 0,2 mg Antikörper
• EZ–Link-NHS-PEG4-Biotin, 8 x 2 mg
• PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung
• Zeba Spin Entsalzungssäulen (7K MWCO), 2 ml, 10 Säulen
Mikroröhrchen mit Biotinreagenz bei -20 °C lagern. PBS bei Raumtemperatur lagern. Die Entsalzungssäule bei 4 °C lagern. Versand bei Umgebungstemperatur.
Kennzeichnungsmaßstab 100 μg
Produktlinie EZ-Link
Löslichkeit Wasser
Marker oder Farbstoff Biotin
Abstandshalter PEGyliert
Labeling Target Antikörper, Proteine