Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG12-Biotin, No-Weigh™ Format
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG12-Biotin ist ein sehr langes, pegyliertes Biotinylierungsreagenz für die einfache und effiziente Biotin-Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Makromolekülen.
Thermo Scientific No-Weigh Produkte sind Spezialreagenzien, die in einem voraliquotierten Format geliefert werden. Die vorgewogene Verpackung trägt dazu bei, den Verlust der Reagenzreaktivität und eine Kontamination im Laufe der Zeit zu verhindern, indem wiederholtes Öffnen und Schließen des Fläschchens minimiert wird. Das Format ermöglicht die Verwendung frischer Reagenzfläschchen bei jedem Einsatz, wodurch das mühsame Abwiegen kleiner Reagenzmengen vermieden und Bedenken hinsichtlich der Reagenzstabilität reduziert werden.
- Proteinmarkierung: Biotinylat-Antikörper oder andere Proteine für den Nachweis oder die Reinigung mit Streptavidin-Sonden oder -Harzen
- Amin-reaktiv: Reagiert mit primären Aminen (-NH2), wie z. B. einer Seitenkette von Lysinen (K) oder Aminotermini von Polypeptiden
- PEGyliert: Der Spacerarm enthält eine hydrophile Polyethylenglykol(PEG)-Gruppe mit 12 Einheiten
- Erhöhte Löslichkeit: Durch die PEGylierung wird die Wasserlöslichkeit auf biotinylierte Moleküle übertragen, wodurch eine Aggregation der in der Lösung gelagerten biotinylierten Antikörper verhindert wird
- Irreversibel: Irreversibel: Bildung permanenter Amidbindungen; Spacerarm kann nicht abgespalten werden.
- Sehr lange Reichweite: Der Spacerarm (die dem Ziel hinzugefügte Gesamtlänge) beträgt 56 A0; dies verringert die sterische Hinderung beim Binden an Avidin-Moleküle
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 x 1 mg |
| Inhalt und Lagerung | Trocken lagern bei -5 bis -30 °C. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | EZ-Link, No-Weigh |
| Löslichkeit | Wasser |
| Format | Fest |
| Markertyp | Biotin und Analoga |