Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG12-Biotin, No-Weigh™ Format
Biotinylierung von Proteinaminen und Maximierung der Löslichkeit von Proteinen mit diesem sehr langen (56,0 A-)NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz, das einen pegylierten, wasserlöslichen Spacerarm enthält.
Marke:  Thermo Scientific™ 21313
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11811195
  • 1682.00 CHF / 500 Milligramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG12-Biotin ist ein sehr langes, pegyliertes Biotinylierungsreagenz für die einfache und effiziente Biotin-Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Makromolekülen.
Leistungsmerkmale:
  • Wasserlöslicher Polyethylenglycol (PEG)-Spacerarm erhöht die Löslichkeit des markierten Proteins
  • Hervorragende Reinheit, Homogenität des Molekulargewichts und Aminreaktivität
  • Langer Spacerarm reduziert die sterische Hinderung bei Bindung an Avidin-Moleküle.
Spezifikation
Spezifikation
NHS-PEG12-Biotin
Trocken lagern bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Nicht zellgängig
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester
Biotin
Biotin und Analoga
500 mg
EZ-Link™
Amin
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser
Extra lang, pegyliert